Learn More
Monohidrato de hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
- ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
- La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
- Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en a nivel ppb de trazas (μg/kg)
- envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
- los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide Monohydrate |
Fórmula lineal | NaOH · H2O |
Número UN | 1823 |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.01g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.99% (metals basis) |
Grado | TraceSELECT™ |