Learn More
Solución volumétrica analítica (AVL) de hidróxido sódico 5,0 M (5,0 N), Reagecon
Producto completamente factorizado, de alta pureza, estable y certificado, desarrollado y probado para titulaciones de ácidos/bases.
Marca: Reagecon S25001
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
- Titulador, titulador estándar, solución estándar, solución estandarizada, estándar de referencia, material de referencia
- Preciso, estable, reproducible y completamente factorizado.
- Las titulaciones realizadas con este producto muestran una estequiometría definida, son cuantitativas, establecen un equilibrio que es definitivo y rápido y proporcionan resultados inequívocos.
- La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.
- Certificado por el método de prueba acreditado por la ISO 17025 de Reagecon (ref. INAB: 264T)
- Certificado con una especificación del ± 0,1 %
- El producto es un reactivo de concentración conocida, que se dispensa desde una bureta u otro aparato de dispensación a una muestra (analito), hasta que se considera que la reacción entre los dos líquidos está completa.
- Se puede utilizar para titulaciones manuales o automáticas, para determinar los puntos finales mediante la detección de cualquiera de las distintas propiedades.
- Las titulaciones de ácidos/bases, también llamadas titulaciones de neutralización, se utilizan para determinar la cantidad de ácido/base en una muestra o la sustancia que puede convertirse en ácido/base.
Especificaciones
5.0 M (5.0 N) | |
1 L | |
Frasco de HDPE GL45 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- SODIUM HYDROXIDE 5.0N (5.0M)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide