Learn More
Hidróxido sódico, solución volumétrica 1N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
105.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Cubitainer
Frasco de boca estrecha de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide |
Nombre de nota | 1N Volumetric Solution |
Cantidad | 1 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40 |
Grado | Reactivo BAKER ANALYZED™ |
Envase | Frasco de boca estrecha de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.05kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium Hydroxide 1 mol/l
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide