Learn More
Solución volumétrica de hidróxido sódico 0,1N, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383330
86.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
1310-73-2
HNaO
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Nombre de nota 0.1N Volumetric Solution
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de boca estrecha de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.00kg