Learn More
Hidróxido sódico, 0,1 M
Click to view available options
Cantidad:
0.5 L
1 L
10 L
Especificaciones
pH | >11 |
Color | Colorless |
Concentración | 4g NaOH/l C2H5OH = 0.1 N |
Densidad | 0.84g/mL |
Información de solubilidad | Soluble in Water |
Cantidad | 1 L |
Olor | Ethanolic |
Forma física | Líquido |