Learn More
Sodium hydrogencyanamide, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 438050050
Detalles adicionales : CAS : 17292-62-5 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10841261
  • 47.60€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
17292-62-5
64.02
sodium hydrogencyanamide, sodium acid cyanamide, sodium cyanamide, sodium cyanamidate, sodium cyanoazanide, cyanamide, monosodium salt, monosodium cyanamide, sodium hydrogen cyanamide, cyanamide, sodium salt 1:1, cyanamide monosodium salt
sodium;cyanoazanide
CHN2Na
MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
4293993
C(#N)[NH-].[Na+]
Especificaciones
Sodium hydrogencyanamide
98%
sodium hydrogencyanamide, sodium acid cyanamide, sodium cyanamide, sodium cyanamidate, sodium cyanoazanide, cyanamide, monosodium salt, monosodium cyanamide, sodium hydrogen cyanamide, cyanamide, sodium salt 1:1, cyanamide monosodium salt
MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
sodium;cyanoazanide
4293993
Crystalline Powder
Authentic
Solubility in water: 800g/L (20°C).
>360.0°C
17292-62-5
CHN2Na
Solubility in water: 800g/L (20°C)
C(#N)[NH-].[Na+]
64.02
64.02
98%
Glass bottle
Tan to White
5g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium hydrogencyanamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos