Learn More
Hidrogenocianamida de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258717
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
17292-62-5
CHN2Na
64.02
MFCD00066500
MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
sodium hydrogencyanamide, sodium acid cyanamide, sodium cyanamide, sodium cyanamidate, sodium cyanoazanide, cyanamide, monosodium salt, monosodium cyanamide, sodium hydrogen cyanamide, cyanamide, sodium salt 1:1, cyanamide monosodium salt
4293993
[Na+].[NH-]C#N
17292-62-5
CHN2Na
64.02
MFCD00066500
MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
sodium hydrogencyanamide, sodium acid cyanamide, sodium cyanamide, sodium cyanamidate, sodium cyanoazanide, cyanamide, monosodium salt, monosodium cyanamide, sodium hydrogen cyanamide, cyanamide, sodium salt 1:1, cyanamide monosodium salt
4293993
[Na+].[NH-]C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogencyanamide
Punto de fusión >360.0°C
Color Tan to White
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: 800g/L (20°C)
Nombre IUPAC sodium cyanoazanide
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.02
Porcentaje de pureza 98%
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydrogencyanamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.