Learn More
Sodium hydrogen tartrate , for analysis, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 389420010
Detalles adicionales : CAS : 526-94-3 Peso : 1.05000kg
Cantidad. 1kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10443005
  • 135.90€ / 1 Kg
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
526-94-3
172.068
NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYSA-M
23690454
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O.[Na+]
C4H5NaO6
MFCD00065393
sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
Especificación
Sodium hydrogen tartrate
C4H5NaO6
15, 8725
1ppm max.
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)O)O.[Na+]
172.068
172.07
≥99.0%
500ppm max.
20ppm max.
0.03% max.
20ppm max.
Plastic bottle
White
1kg
526-94-3
MFCD00065393
sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYSA-M
sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
23690454
Powder
Analysis
50ppm max.
20ppm max.
20ppm max.
20ppm max.
100ppm max.
3.3 to 3.6 (5% soln.)
Videos
SDS Documentación