Learn More
Hidrogenoselenito de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
Descripción
Sodium hydrogen selenite is used as a culture media additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrogenoselenito de sodio se utiliza como aditivo para medios de cultivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El hidrogenoselenito de sodio se utiliza como aditivo para medios de cultivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium hydrogen selenite |
Cantidad | 1000 g |
Número UN | UN2630 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Nombre IUPAC | selenito de disodio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.96 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sensibilidad | Hygroscopic |