Learn More
Alfa Aesar™ Hidrogenoselenito de sodio, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A12173.30
Detalles adicionales : CAS : 7782-82-3 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 2630 Chem class : 6.1 Pack group : I
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441900
  • 176.00€ / 250 g
Fecha estimada de envío
18-05-2021
Descrizione
Descrizione
Aplicaciones
El hidrogenoselenito de sodio se utiliza como aditivo para medios de cultivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Specifica
Identificatori chimici
7782-82-3
150.966
OHYAUPVXSYITQV-UHFFFAOYSA-M
23669629
O[Se](=O)[O-].[Na+]
HNaO3Se
MFCD00003525
sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide
sodio;hidrogenoselenito
Specifica
Sodium hydrogen selenite
HNaO3Se
UN2630
Soluble in water.
O[Se](=O)[O-].[Na+]
150.966
150.96
Hygroscopic
7782-82-3
MFCD00003525
sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide
OHYAUPVXSYITQV-UHFFFAOYSA-M
sodio;hidrogenoselenito
23669629
98%
250g
Videos
SDS missing translation for 'documents'