Learn More
Hidrogenocarbonato de sodio, para HPLC, certificado, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical S/4246/50
Detalles adicionales : CAS : 144-55-8 Peso : 0.25000kg
Código de producto. 10588820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
250g, tarro para polvos de plástico
Especificaciones
Especificaciones
270°C
144-55-8
Sólido en polvo
CHNaO3
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
[Na+].OC([O-])=O
84.01
CHEBI:32139
Jarra de plástico para polvo
Blanco
8.3
250 g
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodio;carbonato de hidrógeno
516892
84.01g/mol
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos