Learn More
Hidrogenocarbonato de sodio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
14.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
14.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
15.34 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
14.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
15.34 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Hidrogenocarbonato de sodio, extra puro, SLR
Especificaciones
Punto de fusión | 270°C |
Color | Blanco |
pH | 8.3 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 1 kg |
Nombre IUPAC | sodio;carbonato de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.01g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |