Learn More
Arsenato de hidrógeno sódico heptahidrato, ACS, 98,0 a 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407894
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
10048-95-0
AsH15Na2O11
312.01
MFCD00149179
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
61460
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
10048-95-0
AsH15Na2O11
312.01
MFCD00149179
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
61460
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol.
Nombre IUPAC arsorato de hidrógeno de disodio heptahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.01 (185.94 Anhydrous)
Grado ACS
Aspecto White granular
Densidad 1.88 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Disodium hydrogen arsenate