Learn More
Sodium Hexanitrocobaltate(III), Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7120794
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
13600-98-1
CoN6Na3O12
403.93
MFCD00003512
BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
trisodium hexanitrocobalttris(ylium)
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
13600-98-1
CoN6Na3O12
403.93
MFCD00003512
BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N
trisodium hexanitrocobalttris(ylium)
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Puriss. p.a., for the determination of K, ACS Reagent
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium hexanitrocobaltate(III)
Punto de fusión 220°C
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Na3Co(NO2)6
Número UN UN1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.94g/mol
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexanitrocobaltate(III)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.