Learn More
Hexanitritocobaltato(III) de sodio, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048856
72.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14649-73-1
CoN6Na3O12
403.933
MFCD00003512
ZEBNDJQGEZXBCR-UHFFFAOYSA-H
cobaltic trisodium hexanitrite, trisodium cobalt 3+ hexanitrite, sodium hexanitritocobaltate 3-, cobalt 3+ sodium nitrite 1:3:6, cobaltate 3-, hexanitrito-, trisodium, cobaltate 3-, hexakis nitrito-o-, trisodium, oc-6-11, na3 co no2 6, cobaltate 3-, hexakis nitrito-kappao-, sodium 1:3 , oc-6-11
159748
trisodio;cobalto(3+);hexanitrito
N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Co+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14649-73-1
CoN6Na3O12
403.933
MFCD00003512
ZEBNDJQGEZXBCR-UHFFFAOYSA-H
cobaltic trisodium hexanitrite, trisodium cobalt 3+ hexanitrite, sodium hexanitritocobaltate 3-, cobalt 3+ sodium nitrite 1:3:6, cobaltate 3-, hexanitrito-, trisodium, cobaltate 3-, hexakis nitrito-o-, trisodium, oc-6-11, na3 co no2 6, cobaltate 3-, hexakis nitrito-kappao-, sodium 1:3 , oc-6-11
159748
trisodio;cobalto(3+);hexanitrito
N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].N(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Co+3]
Sodium hexanitritocobaltate(III) is used as primary and secondary intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium hexanitritocobaltate(III)
Punto de fusión 220°C (decomposition)
Color De amarillo a naranja
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Número UN UN1479
Índice Merck 14,8603
Información de solubilidad Very soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.94
Grado ACS