Learn More
Formato sódico, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11377888
Click to view available options
Cantidad:
2k g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-53-7
CHNaO2
68.007
MFCD00013101
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
2723810
CHEBI:62965
sodio;formato
C(=O)[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-53-7
CHNaO2
68.007
MFCD00013101
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
2723810
CHEBI:62965
sodio;formato
C(=O)[O-].[Na+]
Reducing agent, buffering agent, complexing agent, Noble metal precipitantSodium formate is used in analytical chemistry to precipitate noble metals. It is used for tanning leather, for dyeing and printing fabrics. It acts as an electroplating agent, an acidulant in the textile industry, a reducing agent, a mordant, a complexing agent. Further, it is used in photographic fixing baths. In addition, it is used as a buffering agent for strong mineral acids and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium formate
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión 259°C to 262°C
Densidad 1.92 g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 2k g
Beilstein 3595134
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol. Slightly soluble in alcoholSoluble in water,alcohol,glycerol and formic acid. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.01
Grado Reactivo ACS
Forma física cristalino/a/s