Learn More
Fluoruro de sodio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41953
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7681-49-4
FNa
41.99
MFCD00003524
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
5235
CHEBI:28741
sodio;fluoruro
[F-].[Na+]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7681-49-4
FNa
41.99
MFCD00003524
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
5235
CHEBI:28741
sodio;fluoruro
[F-].[Na+]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 993.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal NaF
Fieser 01,1073; 02,382
Índice Merck 15, 8754
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.98
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.2% max. (150°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.