Learn More
Fluoruro de sodio, +99,0 %, certificado AR para análisis, anhidro, Fisher Chemical
Catalog Number 12676767
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7681-49-4
FNa
41.99
MFCD00003524
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
5235
CHEBI:28741
[F-].[Na+]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7681-49-4
FNa
41.99
MFCD00003524
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
5235
CHEBI:28741
[F-].[Na+]
Fluoruro de sodio, +99,0 %, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1700°C
Punto de fusión 993°C
Color Blanco
pH 7.4
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 3 kg
Nombre IUPAC sodio;fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.98g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1mmHg 1077
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.