Learn More
Sodium ferrocyanide decahydrate, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 459290010
Detalles adicionales : CAS : 14434-22-1 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15550614
  • 33.20€ / 1 Kg
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
14434-22-1
C6FeN6Na4·10H2O
Especificaciones
Sodium ferrocyanide decahydrate
C6FeN6Na4·10H2O
484.06
0.01% max.
Solubility in water: 369g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
1kg
14434-22-1
Solubility in water: 369g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
0.1% max.
1% max. (free moisture)
0.07% max.