Learn More
Etóxido sódico, 96 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-192450
27.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-52-6
C2H5NaO
68.04
MFCD00012417
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
2723922
CHEBI:52096
sodio; etanolato
CC[O-].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-52-6
C2H5NaO
68.04
MFCD00012417
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
2723922
CHEBI:52096
sodio; etanolato
CC[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium ethoxide
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 260.0°C
Densidad 0.868
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (NaOC2H5)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5ONa
Cantidad 250 g
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Índice Merck 15, 8749
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute alcohol without decomposition
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.04
Porcentaje de pureza 96%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium ethoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.