Learn More
Etóxido de sodio, 21 % en etanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089444
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
141-52-6, 64-17-5
C2H5NaO
68.04
MFCD00012417
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
2723922
CHEBI:52096
sodio;etanolato
CC[O-].[Na+]
141-52-6, 64-17-5
C2H5NaO
68.04
MFCD00012417
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
2723922
CHEBI:52096
sodio;etanolato
CC[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 91.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium ethoxide
Nombre de nota 21% in ethanol
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal C2H5ONa
Temperatura de inflamación 25°C
Índice Merck 15,8749
Información de solubilidad Solubility in water: miscible (hydrolyse)
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.04
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.385
Gravedad específica 0.868
Densidad 0.8680g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use