Learn More
Sodium Dodecylsulfate, 10% Solution, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082766
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frascos Nalgene
151-21-3
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
CHEBI:8984
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
151-21-3
C12H25NaO4S
288.38
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
CHEBI:8984
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nombre del producto químico o material Sodium Dodecylsulfate
Forma física Solución
Concentración solución al 10%
Cantidad 100 mL
Nombre IUPAC sodio;dodecilsulfato
Envase Frascos Nalgene