Learn More
Alfa Aesar™ Dodecamolibdofosfato de sodio hidrato, +90 %
Catalog Number p-7081537
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1313-30-0
Mo12Na3O40P
1891.18
MFCD00036307
FROPCQVXXZDEBU-UHFFFAOYSA-M
Sodium dodecamolybdophosphate hydrate
*
1313-30-0
Mo12Na3O40P
1891.18
MFCD00036307
FROPCQVXXZDEBU-UHFFFAOYSA-M
Sodium dodecamolybdophosphate hydrate
*
Nombre del producto químico o material Sodium dodecamolybdophosphate hydrate
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,8664
Formula Weight (peso de la fórmula) 1891.22 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥90%