Learn More
Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081373
14.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
10 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13472-35-0
H6NaO6P
MFCD00149209
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
23673460
sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13472-35-0
H6NaO6P
MFCD00149209
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
23673460
sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate acts as buffering capacity reagent in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is used in the preparation of biological buffers. It is also used in the purification of antibodies, as a laxative and, in combination with other sodium phosphates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrogenofosfato de sodio dihidrato actúa como reactivo con capacidad de tamponado en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Se utiliza en la preparación de tampones biológicos. También se utiliza en la purificación de anticuerpos, como laxante y en combinación con otros fosfatos de sodio.
Solubilidad
Soluble en agua.(1 M a 20 °C)
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaH2PO4·2H2O
Índice Merck 14,8660
Información de solubilidad Soluble in water.(1 M at 20°C)
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Peso molecular (g/mol) 156.006
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01 (119.98 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.91