Learn More
Dietilditiocarbamato sódico trihidrato, +99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073519
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
20624-25-3
C5H16NNaO3S2
225.297
150617
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
517546
sodio;N,N-dietilcarbamoditioato;trihidrato
CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
20624-25-3
C5H16NNaO3S2
225.297
150617
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
517546
sodio;N,N-dietilcarbamoditioato;trihidrato
CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Punto de fusión 95°C
Color Blanco
pH 7
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate, Sodium diethyldithiocarbamate