Learn More
Dietilditiocarbamato de sodio trihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022914
36.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20624-25-3
C5H16NNaO3S2
225.297
MFCD00150617
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
517546
sodio; N,N-dietilcarbamoditioato; trihidrato
CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20624-25-3
C5H16NNaO3S2
225.297
MFCD00150617
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
517546
sodio; N,N-dietilcarbamoditioato; trihidrato
CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate is a spin trapping reagent used in conjunction with ferrous ion to detect nitric oxide in brain, kidney, liver and other tissues. It is used as sensitive reagent for the determination of copper, rubber vulcanization accelerator and finds application in the determination of other metals such as zinc, cobalt, platinum and palladium. Furthermore, it is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase and other enzymes as well as inhibits the induction of macrophage nitric oxide synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietilditiocarbamato de sodio trihidrato es un reactivo de atrapamiento de espín que se utiliza junto con el ión ferroso para detectar el óxido nítrico en el cerebro, el riñón, el hígado y otros tejidos. Se utiliza como reactivo sensible para la determinación de cobre y acelerador de vulcanización de caucho; además, encuentra aplicación en la determinación de otros metales como cinc, cobalto, platino y paladio. Además, es un inhibidor de dismutasa superóxido, ascorbato oxidasa y otras enzimas; también inhibe la inducción de óxido nítrico sintasa macrófago.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol y acetona. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Punto de fusión 94°C to 102°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3920507
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3378
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol and acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31 (171.28 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%