Learn More
Dicianamida de sodio, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779567
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
1934-75-4
C2N3Na
89.03
MFCD00003535
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
4350929
[Na+].N#C[N-]C#N
1934-75-4
C2N3Na
89.03
MFCD00003535
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
sodium dicyanamide, sodium dicyanoazanide, sodium dicyanoamide, unii-i9c96i1mre, cyanamide, cyano-, sodium salt, cyanamide,cyano-,sodium salt, i9c96i1mre, cyanamide, n-cyano-, sodium salt 1:1, dicyanamide, sodium salt, nadca
4350929
[Na+].N#C[N-]C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium dicyanamide
Nombre de nota Pure
Punto de fusión >300°C
Color Rosa o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 2% max. (NaCl) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal NaN(CN)2
Cantidad 25 g
Beilstein 03, III, 154
Información de solubilidad Solubility in water: 260g/L (30°C). Other solubilities: insoluble in aceton,etoh and ethyl acetate
Nombre IUPAC sodio; dicianoazanida
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.03
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium dicyanamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.