Learn More
Sodium dichromate dihydrate, Reagent Grade, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 012611.22
Detalles adicionales : CAS : 7789-12-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3087 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317467
  • 22.40€ / 100 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7789-12-0
297.995
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
108005
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Cr2H4Na2O9
MFCD00149166
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
disodium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;dihydrate
Especificaciones
Sodium dichromate dihydrate
Cr2H4Na2O9
Red crystals
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
disodium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;dihydrate
108005
Crystalline
Red
7789-12-0
MFCD00149166
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
297.995
298.00 (261.97 Anhydrous)
Reagent
100g