Learn More
Sodium dichromate dihydrate, ACS reagent, 99.5-100.5%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 385630025
Detalles adicionales : CAS : 7789-12-0 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 3087 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 2.5kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12662690
  • 221.70€ / 2.50 Kg
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7789-12-0
298
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
disodium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;dihydrate
Cr2Na2O7·2H2O
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
108005
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Sodium dichromate dihydrate
99.5-100.5%
Na2Cr2O7·2H2O
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
disodium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium;dihydrate
108005
99.5-100.5%
0.005% max
Plastic bottle
0.01% max
357.0°C
7789-12-0
Cr2Na2O7·2H2O
15,8744
Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
298
298
ACS Reagent
0.005% max
Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
400.0°C
2.5kg
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium dichromate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos