Learn More
Deuteróxido de sodio, para RMN, solución al 30 % de peso en D2O, + 99 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
20g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium deuteroxide |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99+ atom % D |
Densidad | 1.4600g/mL |
Deuterio (D) | 99,0% mín |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 20g |
CAS | 14014-06-3, 7789-20-0 |
Fórmula molecular | HNaO |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A