Learn More
Sodium deuteroxide, 99.5%(Isotopic), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 042346.09
Detalles adicionales : CAS : 14014-06-3 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314448
  • 39.30€ / 10 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
14014-06-3
41.003
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
23676750
HNaO
MFCD00037669
sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
[OH-].[Na+]
Especificación
Sodium deuteroxide
14014-06-3
HNaO
Colorless liquid
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
41.003
41.01
Odorless
10g
Isotopic
99.5%
MFCD00037669
sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
[OH-].[Na+]
23676750
Liquid
Colorless