Learn More
Desoxicolato sódico monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3173434
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
145224-92-6
C24H41NaO5
432.58
MFCD00150750 MFCD00064139
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
67096373
O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
145224-92-6
C24H41NaO5
432.58
MFCD00150750 MFCD00064139
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
67096373
O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Sodium deoxycholate monohydrate is used as a solubilization agent for estrogen synthetase from human placental microsomes. It is also used to study the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix and to investigate the in vitro dissolution of gall stones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El desoxicolato de sodio monohidrato se utiliza como agente de solubilización para la sintetasa de estrógeno a partir de microsomas placentarios humanos. También se utiliza para estudiar la inmovilización de la lipooxigenasa en una matriz de gel alginato-silicato y para investigar la disolución in vitro de piedras de la vesícula biliar.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Deoxycholate Monohydrate
Punto de fusión >300°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Beilstein 3643164
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fennatren-17-il]ácido pentanoico;sodio;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.58 (414.58 Anhydrous)