Learn More
D-gluconato sódico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3208613
Click to view available options
Cantidad:
2500 g
10 kg
527-07-1
C6H11NaO7
218.137
MFCD00064210
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
23672301
CHEBI:84997
sodio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
527-07-1
C6H11NaO7
218.137
MFCD00064210
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
23672301
CHEBI:84997
sodio;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Sodium D-gluconate is a good chelator at alkaline pH, with chelating power relatively better than EDTA, NTA and other chelators. It has wide range of industrial applications which include textile dyeing, water treatments, printing and as cleaning agent for glass bottles. It also finds use as derusting agent in metallurgy and as additive in cement. It is used in food stuffs as bitterness inhibitor and as electrolyte replenisher.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El D-gluconato sódico es un buen quelante a pH alcalino, con una potencia quelante relativamente mejor que el EDTA, el NTA y otros quelantes. Tiene una amplia gama de aplicaciones industriales que incluyen teñido textil, tratamientos de agua, impresión y como agente de limpieza para frascos de vidrio. También se utiliza como agente desoxidante en la metalurgia y como aditivo en el cemento. Se utiliza en alimentos como inhibidor de amargura y como reforzador de electrolitos.
Solubilidad
muy soluble en agua; escasamente soluble en alcohol; insoluble en éter.
Notas
en general es estable, no corrosivo, no tóxico, fácilmente biodegradable e incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium D-gluconate
Punto de fusión ∽206°C (decomposition)
Cantidad 2500 g
Beilstein 3919651
Información de solubilidad Very soluble in water; sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.14