Learn More
Alfa Aesar™ Sodium cyclohexanebutyrate, AAS, Certified Na Content
Marca:  Alfa Aesar™ 087269.04
Detalles adicionales : CAS : 61886-29-1 Peso : 0.00200kg
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314969
  • 71.40€ / 2 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
61886-29-1
192.234
GBEFSJZAXXWKIO-UHFFFAOYSA-M
4072353
C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].[Na+]
C10H17NaO2
MFCD00036395
sodium cyclohexanebutyrate, sodium 4-cyclohexylbutanoate, cyclohexanebutanoic acid, sodium salt, cyclohexanebutanoic acid, sodium salt 1:1, sodium 4-cyclohexylbutyrate, 4-cyclohexylbutyric acid sodium salt, 4-cyclohexylbutanoic acid, sodium salt, sodium cyclohexanebutyrate, aas, certified na content
sodium;4-cyclohexylbutanoate
Especificaciones
Sodium cyclohexanebutyrate
2g
61886-29-1
MFCD00036395
GBEFSJZAXXWKIO-UHFFFAOYSA-M
sodium;4-cyclohexylbutanoate
4072353
Powder
264°C (decomposition)
Certified Na Content
C10H17NaO2
sodium cyclohexanebutyrate, sodium 4-cyclohexylbutanoate, cyclohexanebutanoic acid, sodium salt, cyclohexanebutanoic acid, sodium salt 1:1, sodium 4-cyclohexylbutyrate, 4-cyclohexylbutyric acid sodium salt, 4-cyclohexylbutanoic acid, sodium salt, sodium cyclohexanebutyrate, aas, certified na content
C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].[Na+]
192.234
192.23
AAS