Learn More
Ciclamato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3559335
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
139-05-9
C6H12NNaO3S
201.22
MFCD00003827
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
23665706
CHEBI:82431
Sodio;N-ciclohexilsulfamato
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
139-05-9
C6H12NNaO3S
201.22
MFCD00003827
UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
23665706
CHEBI:82431
Sodio;N-ciclohexilsulfamato
[Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium cyclamate
Color Blanco
pH 5.5 to 7.5 (10% soln.)
Temperatura de inflamación >200°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H12NNaO3S
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium cyclamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.