Learn More
Cianuro de sodio, 98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-41917
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
143-33-9
CNNa
49.01
MFCD00003523
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
8929
iminometanuro de sodio
[Na+].[C-]#N
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
143-33-9
CNNa
49.01
MFCD00003523
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
8929
iminometanuro de sodio
[Na+].[C-]#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1497.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium cyanide
Punto de fusión 562.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino granulado
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NaCN
Beilstein 02,IV,5
Fieser 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185
Índice Merck 15,8741
Información de solubilidad Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 49
Porcentaje de pureza 98%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.