Learn More
Cromato de sodio, +98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10784184
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7775-11-3
CrNa2O4
191.97
MFCD00003484
PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
516902
CHEBI:65242
[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7775-11-3
CrNa2O4
191.97
MFCD00003484
PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
516902
CHEBI:65242
[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Cromato de sodio, más del 98 %, CrNa2O4, número de CAS-7775-11-3, asex, atlacide, clorato de sodio, ácido clorhídrico, sal de sodio, cloruro, desolet, kusatol, rasikal, clorato de sodio, tumbleleaf, 500 g, 98 % mín. (yodometría), CHEBI:65242, amarillo, 231-889-5, 161,97, palabra de señal GHS:Peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium chromate
Punto de fusión 792.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Amarillo
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Na2CrO4
Índice Merck 15, 8736
Información de solubilidad Solubility in water: 530g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol
Nombre IUPAC sodio;clorato
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.97
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico