Learn More
Clorodifluoroacetato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
It is used as pharmaceutical intermediate. Reactions of aldehydes with triphenylphosphine and sodium chlorodifluoroacetate yield 1,1-difluoro olefins. It is a general reaction and a one step synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Las reacciones de aldehídos con trifenilfosfina y clorodifluoroacetato de sodio producen olefinas de 1,1-difluoro. Es una reacción general y una síntesis de un solo paso.
Solubilidad
Soluble en dimetoxietano, diglima (0,60 g ml-1), triglima y formamida de dimetilo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Las reacciones de aldehídos con trifenilfosfina y clorodifluoroacetato de sodio producen olefinas de 1,1-difluoro. Es una reacción general y una síntesis de un solo paso.
Solubilidad
Soluble en dimetoxietano, diglima (0,60 g ml-1), triglima y formamida de dimetilo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium chlorodifluoroacetate |
Punto de fusión | ∼195°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 4162363 |
Información de solubilidad | Soluble in dimethoxyethane,diglyme (0.60 g mL-1),triglyme,dimethyl formamide. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.46 |
Porcentaje de pureza | 97% |