Learn More
Sodium Chloride USP/FCC Granular, Macron Fine Chemicals™
Catalog Number 15588414
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Poli
7647-14-5
ClNa
58.44
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
5234
CHEBI:26710
[Na+].[Cl-]
7647-14-5
ClNa
58.44
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
5234
CHEBI:26710
[Na+].[Cl-]
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Forma física Granular
Cantidad 2.5 kg
Nombre IUPAC sodio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Grado FCC/Farmacopea Estadounidense
Envase Poli