Learn More
Cloruro sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10598630
15.16 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
7647-14-5
ClNa
58.44
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
5234
CHEBI:26710
[Na+].[Cl-]
7647-14-5
ClNa
58.44
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
5234
CHEBI:26710
[Na+].[Cl-]
Punto de ebullición 1461°C
Punto de fusión 801°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Nombre IUPAC sodium chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1mmHg 865