Learn More
Sodium Chloride, Cell Culture Reagent Grade, MP Biomedicals™
Catalog Number p-7083163
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
7647-14-5
ClNa
58.44
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
5234
CHEBI:26710
[Na+].[Cl-]
7647-14-5
ClNa
58.44
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
5234
CHEBI:26710
[Na+].[Cl-]
Used in a wide variety of biochemical applications. Sodium Chloride, Cell Culture Reagent Grade, MP Biomedicals is a chemical found widely in nature. It is considered an essential nutrient. This product is used as a diluent, in protein crystallization, in
El cloruro sódico se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones bioquímicas, como en las siguientes:
  • En cristalización de proteínas
  • En líquidos intravenosos (la solución salina normal es de 0,9 % p/v en agua10)
  • En gradientes de densidad
  • Como diluyente para aumentar la fuerza iónica en tampones o medios de cultivos
  • En los procedimientos de desalado durante el aislamiento del ADN
  • En altas concentraciones para la preservación de los alimentos, ya que las bacterias no pueden crecer en condiciones de alta salinidad
Una mezcla de sal y hielo en la proporción de, aproximadamente, 33 g de cloruro sódico por cada 100 g de hielo (a − 1 °C) desciende a temperaturas de hasta – 21 °C, dependiendo de la velocidad de agitación y el tamaño de los trozos de hielo. Las cantidades excesivas de cloruro sódico pueden destruir el equilibrio electrolítico y causar la muerte de la mayoría de los animales, incluidos los seres humanos.
Forma física Polvo blanco
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Almost insoluble in concentrated HCl.
Nombre IUPAC sodium chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo para cultivo celular