Learn More
Sodium chloride, 0.1N Standardized Solution, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 035616.AP
Detalles adicionales : CAS : 7647-14-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495030
  • 21.60€ / 500 ml
En stock 22
Añadir a la cesta
Especificación
7647-14-5
58.44
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:26710
[Na+].[Cl-]
ClNa
MFCD00003477
5234
sodium;chloride
Especificación
Sodium chloride
Colourless liquid
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium;chloride
5234
58.44
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
500mL
7647-14-5
ClNa
Sodium chloride: 0.6%; Water: 99.4%
[Na+].[Cl-]
58.44
CHEBI:26710
Liquid
Colorless