Learn More
Solución de carbonato de sodio 0,05 M (0,1 N), concentrado estándar NIST listo para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
6AMP
Especificaciones
Punto de ebullición | 100°C |
Punto de fusión | 0°C |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 100 mL |
Envase | Ampolla |
Presión de vapor | 14mmHg at 20°C |
Densidad | Vapor Density: 0.7 |