missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium carbonate, Powder, ≥99.5%, ACS reagent, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15612230
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Envase:
Caja de cartón de fibra
Frasco de polietileno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O

Powder,≥99.5%, ACS reagent

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate
Punto de fusión 851°C (literature)
Nombre de nota Powder, ≥99.5%, ACS reagent
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Forma física polvo
Cantidad 12 kg
Notas del porcentaje del ensayo sustancia sometida a ignición
Fórmula lineal Na2CO3
Beilstein 4154566
Nombre IUPAC disodium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 2.53 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'