Learn More
Carbonato de sodio decahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate decahydrate |
Punto de fusión | 34°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Blanco |
Forma física | Pequeños cristales |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | Na2CO3·10H2O |
Fieser | 07,322 |
Índice Merck | 15, 8731 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium carbonate decahydrate