Learn More
Carbonato de sodio decahidrato, +99 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12604937
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
6132-02-1
CNa2O3·10H2O
286.14
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
151402
disodio;carbonato;decahidrato
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
6132-02-1
CNa2O3·10H2O
286.14
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
151402
disodio;carbonato;decahidrato
C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate decahydrate
Punto de fusión 34.0°C
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2CO3·10H2O
Índice Merck 15,8731
Información de solubilidad Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica
Gravedad específica 1.46
Densidad 1.4600g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2