Learn More
Sodium Carbonate, Anhydrous, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15588144
202.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
497-19-8
CNa2O3
105.99
MFCD00003494
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
10340
CHEBI:29377
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.53kg