Learn More
Carbonato de sodio, 99+ %, para análisis, granular, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Plastic Bottle
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Punto de ebullición | 1600.0°C |
Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate |
Punto de fusión | 851.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo granular fino |
Cantidad | 5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | Na2CO3 |
Fieser | 7332 |
Índice Merck | 15, 8731 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium carbonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.