Learn More
Caprilato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10419262
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
1984-06-1
C8H15NaO2
166.2
MFCD00058511
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, natrium octanoat, caprylic acid sodium salt, octanoic acid sodium salt, octanoic acid, sodium salt 1:1, unii-9xtm81vk2b
23664772
1984-06-1
C8H15NaO2
166.2
MFCD00058511
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, natrium octanoat, caprylic acid sodium salt, octanoic acid sodium salt, octanoic acid, sodium salt 1:1, unii-9xtm81vk2b
23664772
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium caprylate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >225°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium caprylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.