Learn More
Bromuro sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073506
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
7647-15-6
BrNa
102.89
MFCD00003475
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
253881
CHEBI:63004
[Na+].[Br-]
Bromuro sódico, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 755°C
Color Blanco
pH 5 to 8.8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodio;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo